Learn More
Acide 3-fluoro-5-isobutoxybenzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Fluoro-5-isobutoxybenzeneboronic acid |
| Point de fusion | 130°C to 134°C |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 212.03 |
| Pourcentage de pureté | 98% |