Learn More
Acide 3-fluoro-5-isobutoxybenzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15489687
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15489687 1 g 1g
15409697 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15489687 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52921.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 850589-57-0
Formule moléculaire C10H14BFO3
Poids moléculaire (g/mol) 212.027
Numéro MDL MFCD07363783
Clé InChI KLKWZMKGTIQLOG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluoro-5-isobutoxyphenylboronic acid, 3-fluoro-5-isobutoxy benzeneboronic acid, 3-fluoro-5-isobutyloxy phenylboronic acid, 3-fluoro-5-isobutoxybenzeneboronic acid, 3-fluoro-5-2-methylpropoxy phenylboronic acid, 3-fluoro-5-isobutoxy benzeneboronicacid, 3-fluoro-5-2-methylpropoxy phenyl boronic acid, boronic acid,b-3-fluoro-5-2-methylpropoxy phenyl, acmc-209q3f, 3-fluoro-5-isobutoxyphenyl boronic acid
CID PubChem 44558176
Nom IUPAC Acide [3-fluoro-5-(2-méthylpropoxy)phényl]boronique
SMILES B(C1=CC(=CC(=C1)F)OCC(C)C)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluoro-5-isobutoxybenzeneboronic acid
Point de fusion 130°C to 134°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 212.03
Pourcentage de pureté 98%