Learn More
3-Fluoro-5-méthylbenzonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11431410
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11431410 5 g 5g
11421410 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11431410 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26436.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 216976-30-6
Formule moléculaire C8H6FN
Poids moléculaire (g/mol) 135.141
Numéro MDL MFCD03094312
Clé InChI GKUQCZSZQBEHCP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-cyano-5-fluorotoluene, 3-fluoro-5-methyl-benzonitrile, 3-fluoro-5-methyl benzonitrile, 5-fluoro-3-methylbenzenecarbonitrile, 5-fluoro-3-methylbenzonitrile, pubchem8336, acmc-20a0ds, ksc497i6f, benzonitrile, 3-fluoro-5-methyl, benzonitrile, 3-fluoro-5-methyl-9ci
CID PubChem 2778446
Nom IUPAC 3-fluoro-5-méthylbenzonitrile
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)C#N)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluoro-5-methylbenzonitrile
Point de fusion 53°C to 56°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3439
Poids de la formule 135.14
Pourcentage de pureté 97%