Learn More
3’-Fluoro-5’-(pentafluorothio)acétophénone, 97 %
Code produit 15498385
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15498385 250 mg 250mg
15456117 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15498385 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33302.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1240257-57-1
Formule moléculaire C8H6F6OS
Poids moléculaire (g/mol) 264.185
Numéro MDL MFCD16652464
Clé InChI XABWPYOWUIIPAB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3'-fluoro-5'-pentafluorosulfur acetophenone, 1-3-fluoro-5-pentafluoro-??-sulfanyl phenyl ethanone, 3'-fluoro-5'-pentafluorothio acetophenone
CID PubChem 66523548
Nom IUPAC 1-[3-fluoro-5-(pentafluoro-$l^{6}-sulfanyl)phenyl]éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC(=C1)S(F)(F)(F)(F)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3'-Fluoro-5'-(pentafluorothio)acetophenone
Quantité 250 mg
Poids de la formule 264.18
Pourcentage de pureté 97%