Learn More
Acide 3-fluoro-5-(trifluorométhyl)benzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15455797
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15455797 1 g 1g
15465797 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15455797 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33011.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1242258-49-6
Formule moléculaire C8H4F4O3
Poids moléculaire (g/mol) 224.11
Numéro MDL MFCD18783221
Clé InChI RPEBABGCYLHTAK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluoro-5-trifluoromethoxy benzoic acid
CID PubChem 66523531
Nom IUPAC Acide 3-fluoro-5-(trifluorométhyl) benzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC(OC(F)(F)F)=CC(F)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Quantité 1 g
Poids de la formule 224.11
Pourcentage de pureté 97%