Learn More
Acide 3-fluoro-5-(trifluorométhoxy)phénylacétique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15408525
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15408525 250 mg 250mg
15498515 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15408525 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33540.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1352999-94-0
Formule moléculaire C9H6F4O3
Poids moléculaire (g/mol) 238.138
Numéro MDL MFCD18783228
Clé InChI LEUVGYUDBIAFFK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluoro-5-trifluoromethoxy phenylacetic acid, 3-fluoro-5-trifluoromethoxy phenyl acetic acid, 2-3-fluoro-5-trifluoromethoxy phenyl acetic acid
CID PubChem 66523550
Nom IUPAC Acide 2-[3-fluoro-5-(trifluorométhoxy)phényl]acétique
SMILES C1=C(C=C(C=C1OC(F)(F)F)F)CC(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Quantité 250 mg
Poids de la formule 238.14
Pourcentage de pureté 97%