Learn More
3-Fluoro-5-(trifluorométhyl)benzonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11468837
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11468837 5 g 5g
11458837 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11468837 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19964.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 149793-69-1
Formule moléculaire C8H3F4N
Poids moléculaire (g/mol) 189.113
Numéro MDL MFCD00061282
Clé InChI AYNUKEDZAYOEGG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluoro-5-trifluoromethyl benzonitrile, 3-cyano-5-fluorobenzotrifluoride, 3-fluoro-5-trifluoromethyl-benzonitrile, 3-fluoro-5 trifluoromethyl benzonitrile, benzonitrile, 3-fluoro-5-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha,5-tetrafluoro-m-tolunitrile, 3-fluoro-5-trifluoromethyl benzenecarbonitrile, .alpha.,.alpha.,.alpha.,5-tetrafluoro-m-tolunitrile, pubchem2620
CID PubChem 519037
Nom IUPAC 3-fluoro-5-(trifluorométhyl)benzonitrile
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)F)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Densité 1.35
Point d’éclair 65°C (149°F)
Indice de réfraction 1.445
Quantité 5 g
Numéro UN UN3276
Beilstein 7703957
Poids de la formule 189.11
Pourcentage de pureté 97%