Learn More
(3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid, 97%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid |
| CAS | 159020-59-4 |
| Formule moléculaire | C7H5BF4O2 |
| Numéro MDL | MFCD06657735 |
| Quantité | 25 g |
| SMILES | OB(O)C1=CC(F)=CC(=C1)C(F)(F)F |
| Poids moléculaire (g/mol) | 207.92 |
| Pourcentage de pureté | 97% |