Learn More
Isocyanate de 3-fluoro-5-(trifluorométhyl)phényle, Thermo Scientific™
Code produit 10331630
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10331630 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10331630 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00117DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-09-2026
Ajouter au panier
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
CAS 302912-19-2
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C8H3F4NO
Quantité 1 g
Synonyme 3-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl isocyanate, 1-fluoro-3-isocyanato-5-trifluoromethyl benzene, 3-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl, 3-fluoro-5-trifluoromethylphenylisocyanate, 3-fluoro-5-trifluoromethylphenyl isocyanate, 3-fluoro-5-trifluoromethyl phenylisocyanate, 5-fluoro-3-trifluoromethyl benzenisocyanate, 3-fluoro-5-trifluoromethyl-phenylisocyanate, benzene,1-fluoro-3-isocyanato-5-trifluoromethyl
Clé InChI WGSXKYXKAARAKD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C=C(C=C1N=C=O)F)C(F)(F)F
Nom IUPAC 1-fluoro-3-isocyanato-5-(trifluorométhyl)benzène
Poids moléculaire (g/mol) 205.112
CID PubChem 3445672
Poids de la formule 205.11
Pourcentage de pureté 97%