Learn More
Acide 3-fluoro-5-(trifluorométhyl)phénylacétique, TRC
Code produit 30398387
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30398387 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30398387 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF5959651G
 Article restreint
Expédition estimée: 31-07-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic Acid
CAS 195447-79-1
Formule moléculaire C9H6F4O2
Quantité 1 g
Synonyme 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzenelacetic Acid
Formule InChI InChI=1S/C9H6F4O2/c10-7-2-5(3-8(14)15)1-6(4-7)9(11,12)13/h1-2,4H,3H2,(H,14,15)
SMILES OC(=O)Cc1cc(F)cc(c1)C(F)(F)F
Poids moléculaire (g/mol) 222.14
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.