Learn More
Acide 3-fluoro-5-(trifluorométhyl)phénylacétique, TRC
Code produit 30398387
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30398387 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30398387 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF5959651G
 Article restreint
Expédition estimée: 14-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic Acid
CAS 195447-79-1
Formule moléculaire C9H6F4O2
Quantité 1 g
Synonyme 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzenelacetic Acid
Formule InChI InChI=1S/C9H6F4O2/c10-7-2-5(3-8(14)15)1-6(4-7)9(11,12)13/h1-2,4H,3H2,(H,14,15)
SMILES OC(=O)Cc1cc(F)cc(c1)C(F)(F)F
Poids moléculaire (g/mol) 222.14