Learn More
3-Fluoro-5-trifluoromethylbenzoic acid, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30784644
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30784644 25 g
30777419 500 g
30781417 10 g
30778952 100 g
30784561 5 g
30776814 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30784644 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1084525g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluoro-5-trifluoromethylbenzoic acid
CAS 161622-05-5
Formule moléculaire C8H4F4O2
Numéro MDL MFCD00061293
Quantité 25 g
SMILES O=C(O)C1=CC(C(F)(F)F)=CC(F)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 208.11
Pourcentage de pureté 98%