Learn More
3-Fluoro-5-trifluorométhylbenzonitrile, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Fluoro-5-trifluoromethylbenzonitrile |
| CAS | 149793-69-1 |
| Formule moléculaire | C8H3F4N |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 5-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenecarbonitrile, 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H3F4N/c9-7-2-5(4-13)1-6(3-7)8(10,11)12/h1-3H |
| SMILES | Fc1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C#N |
| Nom IUPAC | 3-fluoro-5-(trifluorométhyl)benzonitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 189.11 |
| Poids de la formule | 189.0202 |