Learn More
Phénylalanine 3-fluoro-D, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15409658
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15409658 5 g 5g
15499648 1 g 1g
15419658 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15409658 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63131.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 110117-84-5 | C9H10FNO2 | 183.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110117-84-5
Formule moléculaire C9H10FNO2
Poids moléculaire (g/mol) 183.18
Numéro MDL MFCD00066449
Clé InChI VWHRYODZTDMVSS-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 3-fluoro-d-phenylalanine, d-3-fluorophenylalanine, h-d-phe 3-f-oh, 2r-2-amino-3-3-fluorophenyl propanoic acid, m-fluoro-d-phenylalanine, 3-fluoro-d-phe, d-3-fluorophe, r-2-amino-3-3-fluorophenyl propanoic acid, 3-fluor-d-phenylalanin, h-m-fluoro-d-phe-oh
CID PubChem 716317
SMILES NC(CC1=CC(F)=CC=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluoro-D-phenylalanine
Nom IUPAC 2-amino-3-(3-fluorophényl)acide propanoïque
Quantité 5 g
Poids de la formule 183.18
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide