Learn More
3-fluoro-DL-tyrosine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11391287
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11391287 100 mg 100mg
11381287 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11391287 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01479.MC
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
3-Fluoro-DL-tyrosine is used for tyrosine in the biosynthesis of proteins such as β-galactosidases (Escherichia coli), bacteriorhodopsin and intestinal microvillar enzymes, aminopeptidase N, to study the effect of halogenated tryosines on the proteins properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 3-fluoro-DL-tyrosine est utilisée pour la tyrosine dans la biosynthèse de protéines telles que les β-galactosidases (Escherichia coli), la bactériorhodopsine et les enzymes microvillaires intestinales, l’aminopeptidase-N, afin d’étudier l’effet des tryosines halogénées sur les propriétés des protéines.
Solubilité
Soluble dans l’eau (28 g/l).
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 403-90-7
Formule moléculaire C9H10FNO3
Poids moléculaire (g/mol) 199.18
Numéro MDL MFCD00063075
Clé InChI VIIAUOZUUGXERI-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 3-fluoro-dl-tyrosine, 2-amino-3-3-fluoro-4-hydroxyphenyl propanoic acid, pardinon, m-fluoro-dl-tyrosine, fluorthyrin, 3-fluorotyrosin, 3-fluorotyrosine, m-ftyr, dl-m-fluorotyrosine, dl-3-fluorotyrosine
CID PubChem 92100
ChEBI CHEBI:32771
Nom IUPAC acide 2-amino-3-(3-fluoro-4-hydroxyphényl)propanoïque
SMILES NC(CC1=CC=C(O)C(F)=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluoro-DL-tyrosine
Point de fusion ∽280°C (decomposition)
Beilstein 3204804
Informations sur la solubilité Soluble in water (28g/L).
Quantité 100 mg
Poids de la formule 199.18
Pourcentage de pureté 98%