Learn More
3-fluoro-o-xylène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11463364
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11463364 100 g 100g
11443364 5 g 5g
11453364 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11463364 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10637.22
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 443-82-3 | C8H9F | 124.16 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques et les produits agrochimiques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans des conditions normales Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 443-82-3
Formule moléculaire C8H9F
Poids moléculaire (g/mol) 124.16
Numéro MDL MFCD00000323
Clé InChI AWLDSXJCQWTJPC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluoro-o-xylene, 2,3-dimethylfluorobenzene, 3-fluoro-1,2-xylene, o-xylene, 3-fluoro, 3-fluoro-1,2-dimethylbenzene, benzene, 1-fluoro-2,3-dimethyl, 1,2-dimethyl-3-fluorobenzene, 1-fluoro-2,3-dimethyl-benzene, fluorxylol, pubchem4408
CID PubChem 96489
Nom IUPAC 1-fluoro-2,3-diméthylbenzène
SMILES CC1=CC=CC(F)=C1C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluoro-o-xylene
Densité 0.992
Quantité 100 g
Odeur Aromatic
Indice de réfraction 1.486
Numéro UN UN1993
Beilstein 2040955
Point d’ébullition 147°C to 148°C
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 124.16
Pourcentage de pureté 99%