Learn More
Chlorhydrate de 3-fluoropropylamine, TRC
Code produit 30398533
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30398533 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30398533 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF40230850MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluoro-propylamine Hydrochloride
CAS 64068-31-1
Formule moléculaire C3H8NF . HCl
Quantité 50 mg
Synonyme 1-Propanamine, 3-fluoro-, hydrochloride (9CI), 3-Fluoropropan-1-amine hydrochloride, 3-Fluoropropylamine hydrochloride, 3-Fluoro-1-propanamine hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C3H8FN.ClH/c4-2-1-3-5;/h1-3,5H2;1H
SMILES Cl.NCCCF
Nom IUPAC clorhidrato de 3-fluoropropan-1-amina
Poids moléculaire (g/mol) 113.56
Poids de la formule 113.0408