Learn More
3’-fluoroacétophénone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499253
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499253 5 g -
11409263 25 g 25g
11419263 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11499253 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11733.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 455-36-7 | C8H7FO | 138.14 g/mol
3'-Fluoroacetophenone is used as raw material and intermediate in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le composé 3′-fluoroacétophénone est utilisé comme matière première et intermédiaire dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les bases fortes, les agents oxydants forts et les agents réducteurs puissants. Assurez une ventilation adéquate pendant l’utilisation. À utiliser uniquement dans une hotte chimique filtrante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 455-36-7
Formule moléculaire C8H7FO
Poids moléculaire (g/mol) 138.14
Numéro MDL MFCD00000338
Clé InChI HCEKGPAHZCYRBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3'-fluoroacetophenone, 1-3-fluorophenyl ethanone, 3-fluoroacetophenone, m-fluoroacetophenone, ethanone, 1-3-fluorophenyl, 1-3-fluorophenyl ethan-1-one, acetophenone, 3'-fluoro, 3'-fluoro-acetophenone, 1-acetyl-3-fluorobenzene
CID PubChem 9967
Nom IUPAC 1-(3-fluorophényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC=CC(F)=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 3'-Fluoroacetophenone
Point de fusion -3°C
Densité 1.13
Point d’ébullition 80°C to 81°C (9 mmHg)
Point d’éclair 80°C (176°F)
Indice de réfraction 1.509
Quantité 5 g
Beilstein 907041
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 138.14
Pourcentage de pureté ≥98%