Learn More
3-fluoroaniline, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11442337
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11442337 25 g 25g
11452337 100 g 100g
11462337 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11442337 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14228.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 372-19-0 | C6H6FN | 111.119 g/mol
3-Fluoroaniline is used in the preparation of acetic acid-(3-fluoro-anilide by reacting with acetic acid anhydride. Further, it serves as a reagent in the preparation of radamide analogs as Grp94 inhibitors, which has potential to be antitumor agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 3-fluoroaniline est utilisée dans la préparation de l’acide acétique-(3-fluoro-anilide par réaction avec l’anhydride d’acide acétique. Elle sert aussi de réactif dans la préparation d’analogues de radamide comme inhibiteurs de la Grp94 pouvant potentiellement être des agents antitumoraux.
Solubilité
Miscible à l’éthanol et l’éther éthylique. Légèrement miscible avec le chloroforme et l’eau.
Remarques
Incompatible avec les acides, les chlorures acides, les anhydrides d’acides, les chloroformates et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 372-19-0
Formule moléculaire C6H6FN
Poids moléculaire (g/mol) 111.119
Numéro MDL MFCD00007758
Clé InChI QZVQQUVWFIZUBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-fluoroaniline, 1-amino-3-fluorobenzene, 3-fluoranilin, benzenamine, 3-fluoro, 3-fluorobenzenamine, 3-fluoro-phenylamine, aniline, 3-fluoro, 3-fluorophenylamine, aniline, m-fluoro, 3-fluoranilin czech
CID PubChem 9742
ChEBI CHEBI:27873
Nom IUPAC 3-fluoroaniline
SMILES C1=CC(=CC(=C1)F)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluoroaniline
Densité 1.156
Point d’ébullition 186°C to 187°C
Point d’éclair 77°C (170°F)
Odeur Recognizable
Indice de réfraction 1.544
Quantité 25 g
Numéro UN UN2941
Beilstein 1305471
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol and ethyl ether. Slightly miscible with chloroform and water.
Poids de la formule 111.12
Pourcentage de pureté ≥98%