Learn More
3-Fluoroaniline, TRC
Code produit 30402976
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30402976 5 g
30401424 50 g
30391342 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30402976 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF5882555G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 372-19-0
Formule moléculaire C6 H6 F N
Poids moléculaire (g/mol) 111.1169
Synonyme Aniline, m-fluoro- (8CI), 3-Fluorobenzenamine, 1-Amino-3-fluorobenzene, 3-Fluoroaniline, 3-Fluorophenylamine, 4-Amino-2-fluorobenzene, NSC 10300, m-Fluoroaniline, m-Fluorophenylamine
Nom IUPAC 3-fluoroaniline
SMILES Nc1cccc(F)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluoroaniline
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C6H6FN/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H,8H2
Poids de la formule 111.0484