Learn More
3-fluoroanisole, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15432132 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
Conditionnement:
100g
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15432132 5 g 5 GR
10469300 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15432132 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 171890050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Peut s’assombrir au cours du stockage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 456-49-5
Formule moléculaire C7H7FO
Poids moléculaire (g/mol) 126.13
Numéro MDL MFCD00000335
Clé InChI MFJNOXOAIFNSBX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluoroanisole, m-fluoroanisole, benzene, 1-fluoro-3-methoxy, 1-fluoro-3-methoxy-benzene, 2-fluoro-4-methoxybenzene, fr co1 wln, 3-fluoroanisol, 3-fluoro-anisole, 3-fluoro anisole, anisole, m-fluoro
CID PubChem 9975
Nom IUPAC 1-fluoro-3-méthoxybenzène
SMILES COC1=CC=CC(F)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluoroanisole
Point de fusion -35.0°C
Densité 1.1040g/mL
Point d’ébullition 158.0°C (743.0 mmHg)
Point d’éclair 43°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Formule linéaire FC6H4OCH3
Indice de réfraction 1.4876 to 1.4896
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.104
Poids de la formule 126.13
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Fluoroanisole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.