Learn More
3-fluoroanisole, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 10731641 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10731641 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10731641 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 171890250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluoroanisole
Note relative au nom 99%
CAS 456-49-5
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -35.0°C
Couleur Incolore à jaune paille
Densité 1.1040g/mL
Point d’ébullition 158.0°C (743.0 mmHg)
Point d’éclair 43°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H7FO
Formule linéaire FC6H4OCH3
Indice de réfraction 1.4876 to 1.4896
Numéro MDL MFCD00000335
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1.104
Synonyme 3-fluoroanisole, m-fluoroanisole, benzene, 1-fluoro-3-methoxy, 1-fluoro-3-methoxy-benzene, 2-fluoro-4-methoxybenzene, fr co1 wln, 3-fluoroanisol, 3-fluoro-anisole, 3-fluoro anisole, anisole, m-fluoro
Clé InChI MFJNOXOAIFNSBX-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=CC(F)=C1
Nom IUPAC 1-fluoro-3-methoxybenzene
Poids moléculaire (g/mol) 126.13
CID PubChem 9975
Poids de la formule 126.13
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Fluoroanisole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.