Learn More
3-fluoroanisole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11454333
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11454333 50 g 50g
11444333 10 g 10g
11349489 25 g 25g
11464333 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11454333 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10931.18
 Article restreint
Expédition estimée: 11-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 456-49-5 | C7H7FO | 126.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 456-49-5
Formule moléculaire C7H7FO
Poids moléculaire (g/mol) 126.13
Numéro MDL MFCD00000335
Clé InChI MFJNOXOAIFNSBX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluoroanisole, m-fluoroanisole, benzene, 1-fluoro-3-methoxy, 1-fluoro-3-methoxy-benzene, 2-fluoro-4-methoxybenzene, fr co1 wln, 3-fluoroanisol, 3-fluoro-anisole, 3-fluoro anisole, anisole, m-fluoro
CID PubChem 9975
Nom IUPAC 1-fluoro-3-méthoxybenzène
SMILES COC1=CC=CC(F)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluoroanisole
Point de fusion -35°C
Point d’ébullition 158°C to 159°C
Point d’éclair 43°C (109°F)
Quantité 50 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1858895
Poids de la formule 126.13
Pourcentage de pureté 99%