Learn More
3-Fluoroazetidine hydrochloride 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15415788
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
Conditionnement:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15415788 250 mg 250mg
15425788 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15415788 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59454.MD
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 617718-46-4 | C3H7ClFN | 111.544 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et d’un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Remarques
Conserver à l’abri de la chaleur et de l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 617718-46-4
Formule moléculaire C3H7ClFN
Poids moléculaire (g/mol) 111.544
Numéro MDL MFCD05663715
Clé InChI PXFUWRWCKSLCLS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluoroazetidine hydrochloride, 3-fluoroazetidine hcl, 3-fluoroazetidinehydrochloride, azetidine, 3-fluoro-, hydrochloride, 3-fluoroazetane hydrochloride, acmc-20dlgf, c3h6fn.hcl, ksc941o8n, 3-fluoro-azetidine hydrochloride, 3-fluoroazetidine hcl salt
CID PubChem 10125054
Nom IUPAC 3-fluoroazetidine ; hydrochloride
SMILES C1C(CN1)F.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluoroazetidine hydrochloride
Quantité 250 mg
Poids de la formule 111.55
Pourcentage de pureté 95%