Learn More
Acide 3-fluorobenzénébrique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11494767
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11494767 1 g 1g
11404777 5 g 5g
11414777 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11494767 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21247.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 768-35-4 | C6H6BFO2 | 139.92 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 768-35-4
Formule moléculaire C6H6BFO2
Poids moléculaire (g/mol) 139.92
Numéro MDL MFCD00236042
Clé InChI KNXQDJCZSVHEIW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluorophenyl boronic acid, 3-fluorobenzeneboronic acid, m-fluorophenylboronic acid, 3-fluoro phenylboric acid, 3-fluorophenyl boranediol, 3-fluorophenylbornic acid, fpba, boronic acid, b-3-fluorophenyl, 3-fluoro-phenyl-boronic acid
CID PubChem 2733986
Nom IUPAC Acide (3-fluorophényl)boronique
SMILES OB(O)C1=CC=CC(F)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluorobenzeneboronic acid
Point de fusion 212°C to 215°C
Quantité 1 g
Beilstein 3030632
Poids de la formule 139.92
Pourcentage de pureté 97%