Learn More
3-Fluorobenzènesulfonamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15492068
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15492068 5 g 5g
15402078 250 mg 250mg
15482068 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15492068 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55740.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
C’est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants. 
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Évitez les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1524-40-9
Formule moléculaire C6H6FNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 175.177
Numéro MDL MFCD00042284
Clé InChI CRINBBOGNYCAOV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluorobenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 3-fluoro, 3-fluorobenzenesulphonamide, 3-fbsa, 2weo, pubchem11762, acmc-20a5kf, 3-fluoranylbenzenesulfonamide, ksc180k2p, 3-fluorobenzenesulfonamide
CID PubChem 150924
Nom IUPAC 3-fluorobenzènesulfonamide
SMILES C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)N)F
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 3-Fluorobenzenesulfonamide
Point de fusion 124°C to 129°C
Couleur Blanc à marron
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 175.18
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.