Learn More
3-Fluorobenzènesulfonamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11926871 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11926871 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11926871 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 437840010
 Article restreint
En stock
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Fluorobenzenesulfonamide
CAS 1524-40-9
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 131.1°C to 132.7°C
Couleur Blanc à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H6FNO2S
Formule linéaire FC6H4SO2NH2
Quantité 1 g
Synonyme 3-fluorobenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 3-fluoro, 3-fluorobenzenesulphonamide, 3-fbsa, 2weo, pubchem11762, acmc-20a5kf, 3-fluoranylbenzenesulfonamide, ksc180k2p, 3-fluorobenzenesulfonamide
Clé InChI CRINBBOGNYCAOV-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)N)F
Nom IUPAC 3-fluorobenzènesulfonamide
Poids moléculaire (g/mol) 175.18
CID PubChem 150924
Poids de la formule 175.18
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre ou poudre cristalline
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Fluorobenzenesulfonamide
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
RUO– À des fins de recherche uniquement