Learn More
Chlorure de 3-fluorobenzènesulfonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Fluorobenzenesulfonyl chloride |
| Point de fusion | 7°C |
| Densité | 1.463 |
| Point d’ébullition | 231°C to 232°C |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Indice de réfraction | 1.529 |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN3265 |
| Beilstein | 2091631 |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- 3-Fluorobenzenesulfonyl chloride
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
- MIXTURE LIST-Contain: 3-Fluorobenzenesulfonyl chloride