Learn More
Ester méthylique de l'acide 3-fluorobenzoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Fluorobenzoic Acid, Methyl Ester |
| CAS | 455-68-5 |
| Formule moléculaire | C8 H7 F O2 |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H7FO2/c1-11-8(10)6-3-2-4-7(9)5-6/h2-5H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cccc(F)c1 |
| Nom IUPAC | 3-fluorobenzoate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 154.14 |
| Poids de la formule | 154.043 |