Learn More
3-fluorobenzotrifluorure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11497327
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11497327 25 g 25g
11407337 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11497327 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15055.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 401-80-9 | C7H4F4 | 164.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 401-80-9
Formule moléculaire C7H4F4
Poids moléculaire (g/mol) 164.10
Numéro MDL MFCD00000382
Clé InChI GBOWGKOVMBDPJF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluorobenzotrifluoride, m-fluorobenzotrifluoride, 1-fluoro-3-trifluoromethyl benzene, alpha,alpha,alpha,3-tetrafluorotoluene, benzene, 1-fluoro-3-trifluoromethyl, trifluoromethyl-3-fluorobenzene, a,a,a,3-tetrafluorotoluene, 1-trifluoromethyl-3-fluorobenzene, 1-fluoro-3-trifluoro-methyl benzene, 3-trifluoromethyl fluorobenzene
CID PubChem 67867
Nom IUPAC 1-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
SMILES FC1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluorobenzotrifluoride
Densité 1.303
Point d’ébullition 101°C to 102°C
Point d’éclair 7°C (44°F)
Indice de réfraction 1.401
Quantité 25 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 2045664
Poids de la formule 164.1
Pourcentage de pureté 99%