Learn More
3-fluorobenzylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Fluorobenzylamine |
| Point d’ébullition | 186°C |
| Point d’éclair | 71°C (159°F) |
| Odeur | Amine-like |
| Quantité | 10 g |
| Numéro UN | UN2735 |
| Beilstein | 1446928 |
| Poids de la formule | 125.15 |
| Pourcentage de pureté | 97% |