Learn More
3-fluorobenzylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10646742 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10646742 1 g Flacon en verre 1g
10173490 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10646742 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 155500010
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 100-82-3 | C7H8FN | 125.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-82-3
Formule moléculaire C7H8FN
Poids moléculaire (g/mol) 125.15
Numéro MDL MFCD00008113
Clé InChI QVSVMNXRLWSNGS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluorobenzylamine, 3-fluorophenyl methanamine, m-fluorobenzylamine, benzenemethanamine, 3-fluoro, 1-3-fluorophenyl methanamine, 3-fluoro-benzylamine, benzylamine, m-fluoro, 3-fluorophenyl methylamine, m-fluorobenzyl amine, 3-fluorobenzyl amine
CID PubChem 66853
Nom IUPAC (3-fluorophényl)méthanamine
SMILES C1=CC(=CC(=C1)F)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluorobenzylamine
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0900g/mL
Point d’ébullition 87.0°C to 89.0°C (25.0 mmHg)
Point d’éclair 71°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire FC6H4CH2NH2
Indice de réfraction 1.5152
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.09
Poids de la formule 125.15
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Fluorobenzylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.