Learn More
3-Fluorocinnamic Acid, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Fluorocinnamic Acid |
| CAS | 458-46-8 |
| Formule moléculaire | C9H7FO2 |
| Numéro MDL | MFCD00004383 |
| Quantité | 5 g |
| SMILES | O=C(O)C=CC1=CC=CC(F)=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 166.15 |
| Pourcentage de pureté | 98% |