Learn More
Alcool de 3-fluorophénéthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10539643 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10539643 25 g Flacon en verre 25g
10270903 1 g Flacon en verre 1g
10533231 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10539643 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 304690250
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 52059-53-7 | Molecular Formula: C8H9FO | Molecular Weight: 140.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52059-53-7
Formule moléculaire C8H9FO
Poids moléculaire (g/mol) 140.16
Numéro MDL MFCD00045998
Clé InChI MZNBGEKFZCWVES-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-3-fluorophenyl ethanol, 3-fluorophenethyl alcohol, 2-3-fluorophenyl ethan-1-ol, benzeneethanol, 3-fluoro, 3-fluorophenethylalcohol, 2-3-fluorophenyl ethylalcohol, 3-fluorobenzenethanol, 3-fluorophenylethanol, 3-fluorobenzeneethanol, acmc-209kxl
CID PubChem 573132
Nom IUPAC 2-(3-fluorophényl)éthanol
SMILES OCCC1=CC=CC(F)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluorophenethyl alcohol
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 1.1200g/mL
Point d’ébullition 90°C (3.0 mmHg)
Point d’éclair 107°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire FC6H4CH2CH2OH
Indice de réfraction 1.5080 to 1.51
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1.12
Poids de la formule 140.16
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide