Learn More
3-fluorophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10500931 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
50 mL
200 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mL
200mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10500931 10 mL Flacon en verre 10mL
10234820 50 mL Flacon en verre 50mL
10370544 200 mL Flacon en verre 200mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10500931 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 119550100
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 372-20-3 | C6H5FO | 112.1 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 372-20-3
Formule moléculaire C6H5FO
Poids moléculaire (g/mol) 112.1
Numéro MDL MFCD00002254
Clé InChI SJTBRFHBXDZMPS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-fluorophenol, phenol, 3-fluoro, 3-fluoro-phenol, phenol, m-fluoro, meta-fluorophenol, unii-t7oma38487, m-fluoro-phenol, 3-fluorphenol, 3-fluorophenol, 3-fluoro phenol
CID PubChem 9743
Nom IUPAC 3-fluorophénol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)F)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluorophenol
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 10.0°C
Couleur Marron-jaune à incolore
Densité 1.2400g/mL
Point d’ébullition 178.0°C
Point d’éclair 71°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire FC6H4OH
Indice de réfraction 1.5125 to 1.5155
Quantité 10 mL
Beilstein 06, I, 97
Gravité spécifique 1.24
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 112.1
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide