Learn More
3-fluorophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11460144
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11460144 50 g 50g
11450144 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11460144 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13598.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 372-20-3 | C6H5FO | 112.103 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 372-20-3
Formule moléculaire C6H5FO
Poids moléculaire (g/mol) 112.103
Numéro MDL MFCD00002254
Clé InChI SJTBRFHBXDZMPS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-fluorophenol, phenol, 3-fluoro, 3-fluoro-phenol, phenol, m-fluoro, meta-fluorophenol, unii-t7oma38487, m-fluoro-phenol, 3-fluorphenol, 3-fluorophenol, 3-fluoro phenol
CID PubChem 9743
Nom IUPAC 3-fluorophénol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)F)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluorophenol
Point de fusion 12°C to 14°C
Densité 1.246
Point d’ébullition 177°C to 179°C
Point d’éclair 71°C (159°F)
Odeur Phenol-like
Indice de réfraction 1.514
Quantité 50 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 1904536
Poids de la formule 112.1
Pourcentage de pureté 98%