Learn More
Isocyanate de 3-fluorophényle, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11391297
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11391297 1 g 1g
11301307 5 g 5g
11311307 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11391297 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01496.03
 Article restreint
Expédition estimée: 10-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 404-71-7 | C7H4FNO | 137.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 404-71-7
Formule moléculaire C7H4FNO
Poids moléculaire (g/mol) 137.11
Numéro MDL MFCD00002015
Clé InChI RIKWVZGZRYDACA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluorophenyl isocyanate, m-fluorophenyl isocyanate, 3-fluorophenylisocyanate, m-fluorophenylisocyanate, benzene, 1-fluoro-3-isocyanato, 3-isocyanatofluorobenzene, isocyanic acid 3-fluorophenyl ester, 3-fluorobenzenisocyanate, pubchem4995, acmc-1ajez
CID PubChem 123064
Nom IUPAC 1-fluoro-3-isocyanatobenzene
SMILES FC1=CC=CC(=C1)N=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluorophenyl isocyanate
Point d’ébullition 56°C to 58°C (14 mmHg)
Point d’éclair 41°C (105°F)
Odeur Pungent, Makes Eyes Water
Quantité 1 g
Numéro UN UN3080
Beilstein 774879
Poids de la formule 137.11
Pourcentage de pureté ≥97%