Learn More
3-Isothiocyanate de fluorophényle, 97, +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11411597
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11411597 25 g 25g
11401597 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11411597 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25001.14
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 404-72-8 | C7H4FNS | 153.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 404-72-8
Formule moléculaire C7H4FNS
Poids moléculaire (g/mol) 153.17
Numéro MDL MFCD00004804
Clé InChI HDBACITVPQEAGG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluorophenyl isothiocyanate, benzene, 1-fluoro-3-isothiocyanato, m-fluorophenyl isothiocyanate, 3-fluorophenylisothiocyanate, isothiocyanic acid 3-fluorophenyl ester, isothiocyanic acid, m-fluorophenyl ester, 1-fluoro-3-isothiocyanato-benzene, 3-fluorobenzenisothiocyanate, timtec-bb sbb006700, attercop-chm at114051
CID PubChem 9834
Nom IUPAC 1-fluoro-3-isothiocyanatobenzène
SMILES FC1=CC=CC(=C1)N=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluorophenyl isothiocyanate
Densité 1.27
Point d’ébullition 227°C
Point d’éclair 85°C (185°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.62
Quantité 25 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 2081172
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 153.18
Pourcentage de pureté ≥97%