Learn More
Chlorure de (3-fluorophényl)méthanesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (3-Fluorophenyl)methanesulfonyl chloride |
| % min. CAS | 97.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 208.64 |
| Pourcentage de pureté | 97% |