Learn More
Chlorure de (3-fluorophényl)méthanesulfonyle, TRC
Code produit 30394684
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30394684 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30394684 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF621575250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (3-Fluorophenyl)methanesulfonyl chloride
CAS 24974-72-9
Formule moléculaire C4 H6 N2 O2
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C4H6N2O2/c7-3-1-5-2-4(8)6-3/h5H,1-2H2,(H,6,7,8)
SMILES O=C1CNCC(=O)N1
Nom IUPAC pipérirazine-2,6-dione
Poids moléculaire (g/mol) 114.103
Poids de la formule 114.043