Learn More
Chlorure de (3-fluorophényl)méthanesulfonyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (3-Fluorophenyl)methanesulfonyl chloride |
| CAS | 24974-72-9 |
| Formule moléculaire | C4 H6 N2 O2 |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H6N2O2/c7-3-1-5-2-4(8)6-3/h5H,1-2H2,(H,6,7,8) |
| SMILES | O=C1CNCC(=O)N1 |
| Nom IUPAC | pipérirazine-2,6-dione |
| Poids moléculaire (g/mol) | 114.103 |
| Poids de la formule | 114.043 |