Learn More
3-Fluorophenylacetic acid, 98%, ACROS Organics™
Code produit 10751721 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10751721 5 g Flacon en verre 5g
10481101 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10751721 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 278270050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 331-25-9
Formule moléculaire C8H7FO2
Poids moléculaire (g/mol) 154.14
Numéro MDL MFCD00004331
Clé InChI YEAUYVGUXSZCFI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluorophenylacetic acid, 2-3-fluorophenyl acetic acid, m-fluorophenylacetic acid, benzeneacetic acid, 3-fluoro, 3-fluorophenyl acetic acid, 3-fluorophenlacetic acid, acetic acid, m-fluorophenyl, m-fluorophenyl acetic acid, 3-fluorophenylaceticacid
CID PubChem 67617
Nom IUPAC Acide 2-(3-fluorophényl)acétique
SMILES OC(=O)CC1=CC=CC(F)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluorophenylacetic acid
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 44°C to 48°C
Couleur Blanc à jaune ou beige
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire FC6H4CH2COOH
Quantité 5 g
Beilstein 09, 2261
Poids de la formule 154.14
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Crystalline Powder