Learn More
Acide 3-fluorophénylacétique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11427537
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11427537 100 g 100g
11407537 5 g 5g
11417537 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11427537 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15635.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 331-25-9 | C8H7FO2 | 154.14 g/mol
3-Fluorophenylacetic acid has been used as building block to synthesize the pentaamine and bis-heterocyclic libraries. It is also used as a medicine intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 3fluorophénylacétique est utilisé comme composant pour synthétiser les bibliothèques de pentamines et de bis-hétérocycliques. Il est également utilisé comme intermédiaire en médecine.
Solubilité
Il est légèrement soluble dans le chloroforme et le méthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Entreposer dans un endroit frais et sec, dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 331-25-9
Formule moléculaire C8H7FO2
Poids moléculaire (g/mol) 154.14
Numéro MDL MFCD00004331
Clé InChI YEAUYVGUXSZCFI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluorophenylacetic acid, 2-3-fluorophenyl acetic acid, m-fluorophenylacetic acid, benzeneacetic acid, 3-fluoro, 3-fluorophenyl acetic acid, 3-fluorophenlacetic acid, acetic acid, m-fluorophenyl, m-fluorophenyl acetic acid, 3-fluorophenylaceticacid
CID PubChem 67617
Nom IUPAC Acide 2-(3-fluorophényl)acétique
SMILES OC(=O)CC1=CC=CC(F)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluorophenylacetic acid
Point de fusion 44°C to 48°C
Point d’ébullition 151°C (0.8 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Odorless
Quantité 100 g
Beilstein 775898
Informations sur la solubilité Slightly soluble in chloroform and methanol. Insoluble in water.
Poids de la formule 154.14
Pourcentage de pureté 98%