Learn More
3-fluorophénylacétone, 98 %, Thermo Scientific™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Fluorophenylacetone |
| Note relative au nom | 98% |
| % min. CAS | 97.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Couleur | Vert-jaune |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (GC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Indice de réfraction | 1.4955 to 1.4975 (20°C, 589nm) |
| Quantité | 5 g |
| Afficher plus |
RUO– À des fins de recherche uniquement