Learn More
3-Fluorophénylacétone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Fluorophenylacetone |
| CAS | 1737-19-5 |
| Formule moléculaire | C9 H9 F O |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 1-(3-fluorophenyl)-2-propanone, (3-fluorophenyl) Acetone, 3-Fluorobenzyl methyl ketone, m-Fluorophenylacetone, meta-Fluorophenylacetone |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H9FO/c1-7(11)5-8-3-2-4-9(10)6-8/h2-4,6H,5H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)Cc1cccc(F)c1 |
| Nom IUPAC | 1-(3-fluorophényl)propan-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 152.1656 |
| Poids de la formule | 152.0637 |