Learn More
3-Fluorophénylacétone, TRC
Code produit 30405863
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30405863 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30405863 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF595195100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluorophenylacetone
CAS 1737-19-5
Formule moléculaire C9 H9 F O
Quantité 100 mg
Synonyme 1-(3-fluorophenyl)-2-propanone, (3-fluorophenyl) Acetone, 3-Fluorobenzyl methyl ketone, m-Fluorophenylacetone, meta-Fluorophenylacetone
Formule InChI InChI=1S/C9H9FO/c1-7(11)5-8-3-2-4-9(10)6-8/h2-4,6H,5H2,1H3
SMILES CC(=O)Cc1cccc(F)c1
Nom IUPAC 1-(3-fluorophényl)propan-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 152.1656
Poids de la formule 152.0637