Learn More
Acide 3-fluorophénylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10526261 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10526261 1 g Flacon en verre 1g
10683172 5 g Flacon en verre 5g
10297503 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10526261 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 345640010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 768-35-4 | C6H6BFO2 | 139.92 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 768-35-4
Formule moléculaire C6H6BFO2
Poids moléculaire (g/mol) 139.92
Numéro MDL MFCD00236042
Clé InChI KNXQDJCZSVHEIW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluorophenyl boronic acid, 3-fluorobenzeneboronic acid, m-fluorophenylboronic acid, 3-fluoro phenylboric acid, 3-fluorophenyl boranediol, 3-fluorophenylbornic acid, fpba, boronic acid, b-3-fluorophenyl, 3-fluoro-phenyl-boronic acid
CID PubChem 2733986
Nom IUPAC Acide (3-fluorophényl)boronique
SMILES OB(O)C1=CC=CC(F)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluorophenylboronic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 211.0°C to 212.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire FC6H4B(OH)2
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol and thf
Poids de la formule 139.92
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Fluorophenylboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.