Learn More
3-fluorophénylglyoxal hydraté, Thermo Scientific™
Code produit 10250050
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10250050 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10250050 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00104DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-fluorophenylglyoxal hydrate
CAS 121247-01-6
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C8H7FO3
Quantité 1 g
Synonyme 3-fluorophenylglyoxal hydrate, 2-3-fluorophenyl-2-oxoacetaldehyde hydrate, acmc-20an3a, 3-fluorophenyl glyoxal, 3-fluoro-a-oxobenzeneacetaldehyde, benzeneacetaldehyde,3-fluoro-a-oxo, 2-3-fluorophenyl-2-oxoethanal, hydrate
Clé InChI VGFHAWFFIQFSRR-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.FC1=CC=CC(=C1)C(=O)C=O
Nom IUPAC 2-(-Fluorophényl)--oxoacétaldéhyde3-fluorophényl)-2-oxoacétaldéhyde ; hydrate
Poids moléculaire (g/mol) 170.14
CID PubChem 2783267
Poids de la formule 152.12
Pourcentage de pureté 97%