Learn More
3-fluorophénylhydrazine de chlorhydrate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10458910 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10458910 10 g Flacon en verre 10g
10193890 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10458910 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 167370100
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2924-16-5 | C6H7FN2·ClH | 162.59 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2924-16-5
Formule moléculaire C6H7FN2·ClH
Poids moléculaire (g/mol) 162.59
Numéro MDL MFCD00012934
Clé InChI SKVGLOFWEJFQKU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluorophenylhydrazine hydrochloride, 3-fluorophenyl hydrazine hydrochloride, 3-fluorophenylhydrazine hcl, 3-fluorophenyl hydrazine hcl, m-fluorophenylhydrazine hydrochloride, hydrazine, 3-fluorophenyl-, monohydrochloride, 1-3-fluorophenyl hydrazine hydrochloride, 3-fluoro-phenyl-hydrazine, pubchem3341, acmc-20a0dq
CID PubChem 2723914
Nom IUPAC (3-fluorophényl)hydrazine ; chlorhydrate
SMILES C1=CC(=CC(=C1)F)NN.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluorophenylhydrazine hydrochloride
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 268.0°C
Couleur Blanc à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire FC6H4NHNH2·HCl
Quantité 10 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 162.59
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Fluorophenylhydrazine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.