Learn More
Chlorhydrate de 3-fluorophenylhydrazine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11341907
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11341907 5 g 5g
11351907 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11341907 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L07418.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2924-16-5 | C6H8ClFN2 | 162.592 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2924-16-5
Formule moléculaire C6H8ClFN2
Poids moléculaire (g/mol) 162.592
Numéro MDL MFCD00012934
Clé InChI SKVGLOFWEJFQKU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluorophenylhydrazine hydrochloride, 3-fluorophenyl hydrazine hydrochloride, 3-fluorophenylhydrazine hcl, 3-fluorophenyl hydrazine hcl, m-fluorophenylhydrazine hydrochloride, hydrazine, 3-fluorophenyl-, monohydrochloride, 1-3-fluorophenyl hydrazine hydrochloride, 3-fluoro-phenyl-hydrazine, pubchem3341, acmc-20a0dq
CID PubChem 2723914
Nom IUPAC (3-fluorophényl)hydrazine ; chlorhydrate
SMILES C1=CC(=CC(=C1)F)NN.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluorophenylhydrazine hydrochloride
Point de fusion ∽268°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 3627729
Poids de la formule 162.6
Pourcentage de pureté 98%