Learn More
Chlorhydrate de 3-fluorophénylhydrazine, TRC
Code produit 30404662
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30404662 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30404662 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF59543850G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluorophenylhydrazine Hydrochloride
CAS 2924-16-5
Formule moléculaire C6H8ClFN2
Quantité 50 g
Synonyme m-Fluorophenylhydrazine Hydrochloride, (m-Fluorophenyl)hydrazine Hydrochloride, (3-Fluorophenyl)hydrazine Monohydrochloride, (3-Fluorophenyl)hydrazine Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C6H7FN2.ClH/c7-5-2-1-3-6(4-5)9-8;/h1-4,9H,8H2;1H
SMILES Cl.NNc1cccc(F)c1
Poids moléculaire (g/mol) 162.59
Poids de la formule 162.036